Läs mer
alfa-isopropylfenylättiksyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11473087
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473087 25 g 25g
11453087 1 g 1g
11463087 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473087 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16077.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3508-94-9 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
alfa-isopropylfenylättiksyra är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden alfa-isopropylfenylättiksyra är en viktig råvara och intermediär som används
inom organisk syntes, farmaceutiska jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3508-94-9
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.231
MDL-nummer MFCD00021708
InChI-nyckel HDLQGISFYDYWFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-isopropylphenylacetic acid, 2-isopropyl-2-phenylacetic acid, 3-methyl-2-phenyl-butyric acid, 3-methyl-2-phenylbutyric acid, butyric acid, 3-methyl-2-phenyl, benzeneacetic acid, alpha-1-methylethyl, 2-phenylisovaleric acid, acmc-1bn3m, benzeneacetic acid, alpha-1-methylethyl-9ci, alpha-isopropylphenylaceticacid
PubChem CID 19024
IUPAC-namn 3-metyl-2-fenylbutansyra
LEDER CC(C)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Isopropylphenylacetic acid
Smältpunkt 57°C to 62°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2045915
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 178.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.