Läs mer
(-)-Alpha-Kainic Acid Lithium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Alpha-Kainic Acid Lithium Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | (-)-Alpha-Kainic Acid Lithium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H14 Li N O4 |
| Synonym | Lithium 2-((2S,3S,4S)-2-carboxy-4-(prop-1-en-2-yl)pyrrolidin-3-yl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO4.Li/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);/q;+1/p-1/t6-,7+,9-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | [Li]OC(=O)C[C@H]1[C@H](CN[C@@H]1C(=O)O)C(=C)C |
| IUPAC-namn | [2-[(2S,3S,4S)-2-carboxy-4-prop-1-en-2-ylpyrrolidin-3-yl]acetyl]oxylithium |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |