Läs mer
(-)-Alpha-Kainic Acid Monohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-Alpha-Kainic Acid Monohydrate |
| CAS | 58002-62-3 |
| Molekylformel | C10 H15 N O4 . H2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (2S,3S,4S)-2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic Acid Hydrate, [2S-(2α,3β,4β)]-2-Carboxy-4-(1-methylethenyl)-3-pyrrolidineacetic Acid Monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO4.H2O/c1-5(2)7-4-11-9(10(14)15)6(7)3-8(12)13;/h6-7,9,11H,1,3-4H2,2H3,(H,12,13)(H,14,15);1H2/t6-,7+,9-;/m0./s1 |
| LEDER | O.CC(=C)[C@H]1CN[C@@H]([C@H]1CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S)-3-(carboxymethyl)-4-prop-1-en-2-ylpyrrolidine-2-carboxylic acid;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 231.246 |
| Formel vikt | 231.111 |