Läs mer
Alfa-ketoisovalerinsyra natriumsalt, TRC
Produktkod. 30012681
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012681 100 mg
30006265 1 g
30008145 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012681 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK193500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3715-29-5
Molekylformel C5 H7 O3 . Na
Molekylvikt (g/mol) 138.1
Synonym Butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (1:1) (ACI), Butanoic acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (9CI), Butyric acid, 3-methyl-2-oxo-, sodium salt (8CI), 3-Methyl-2-oxobutanoic acid sodium salt, Sodium 3-methyl-2-oxobutanoate, Sodium 3-methyl-2-oxobutyrate, Sodium dimethylpyruvate, Sodium α-ketoisovalerate, Sodium α-oxoisovalerate
IUPAC-namn natrium; 3-metyl-2-oxobutanoat
LEDER [Na+].CC(C)C(=O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Keto Isovaleric Acid Sodium Salt
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
Formel vikt 138.0293