Läs mer
alfa-ketosmörsyra, TRC
Produktkod. 30135473
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135473 100 g
30136425 5 g
17953435 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135473 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK175300100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 600-18-0
Molekylformel C4 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 102.09
Synonym 2-Oxobutanoic Acid, 2-Oxobutyric Acid, 2-Ketobutanoic Acid, 2-Ketobutyric Acid, 2-Oxo-n-butyric Acid, 2-Oxobutanoic Acid, 2-Oxobutyric Acid, 3-Methylpyruvic Acid, NSC 60533, Propionylformic Acid, α-Ketobutyric Acid, α-Oxo-n-butyric Acid, α-Oxobutanoic Acid, α-Oxobutyric Acid, α-keto-n-Butyric Acid
IUPAC-namn 2-oxobutansyra
LEDER CCC(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Ketobutyric Acid
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Formel vikt 102.0317