Läs mer
alfa-ketosmörsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Ketobutyric Acid |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| Formel vikt | 102.0317 |