Läs mer
alfa-ketoglutarinsyra dinatriumsaltdihydrat, 99 %
Produktkod. 15490287
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490287 25 g 25g
15445419 1 g 1g
15400297 100 g 100g
15410297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15490287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63154.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.40 SEK
    507.65 SEK / 25g
    Save 124.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 305-72-6 | C5H4Na2O5 | 190,062 g/mol
alfa-ketoglutarsyra dinatriumsaltdihydrat används som farmaceutisk mellanprodukt. α-Ketoglutarsyradinatriumsaltdihydrat är ett lämpligt reagens som används i en studie för att undersöka rollen av kväveoxid (NO) i mastcellsfysiologi och biokemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
alfa-ketoglutarsyra dinatriumsaltdihydrat används som farmaceutisk mellanprodukt. α-Ketoglutarsyradinatriumsaltdihydrat är ett lämpligt reagens som används i en studie för att undersöka rollen av kväveoxid (NO) i mastcellsfysiologi och biokemi.
Löslighet Lösligt i
vatten (1 M).
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras under inert gas. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 305-72-6
Molekylformel C5H4Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 190.062
MDL-nummer MFCD00150702
InChI-nyckel YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Synonym disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
PubChem CID 31040
IUPAC-namn dinatrium;2-oxopentandioat
LEDER C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1 M).
Formel vikt 226,09 (190,06 Vattenfattig)
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.