Läs mer
Alpha-Ketoglutaric Acid Monosodium Salt, TRC
Produktkod. 30393994
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30393994 1 g
30407750 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30393994 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK1912081G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22202-68-2
Molekylformel C5H5NaO5
Molekylvikt (g/mol) 168.08
Synonym 2-Oxopentanedioic Acid Monosodium Salt, Monosodium 2-Oxoglutarate, Sodium Hydrogen alpha-Ketoglutarate
IUPAC-namn sodium;5-hydroxy-2,5-dioxopentanoate
LEDER [Na+].OC(=O)CCC(=O)C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Ketoglutaric Acid Monosodium Salt
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H6O5.Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
Formel vikt 168.0035