Läs mer
alpha-Ketoisovaleric Acid, Sodium Salt (13C5), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Ketoisovaleric Acid, Sodium Salt (13C5) |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3.Na/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3H,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1; |