Läs mer
alpha-L-Rhamnose Monohydrate, Mikromol™
Beskrivning
alpha-L-Rhamnose Monohydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Rhamnose, Monohydrate |
| CAS | 6155-35-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | L-Rhamnose, Monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H12 O5 . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | alpha-L-Mannopyranose, 6-deoxy-, hydrate (1:1), Rhamnopyranose, monohydrate, alpha-L- (8CI), alpha-L-Mannopyranose, 6-deoxy-, monohydrate (9CI), alpha-L-Rhamnopyranose monohydrate, alpha-L-Rhamnose monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5.H2O/c1-2-3(7)4(8)5(9)6(10)11-2;/h2-10H,1H3;1H2/t2-,3-,4+,5+,6+;/m0./s1 |
| LEDER | O.C[C@@H]1O[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5R,6S)-6-methyloxane-2,3,4,5-tetrol;hydrate |
| Visa mer |