Läs mer
(±)-alpha-Lipoamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-alpha-Lipoamide |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NOS2/c9-8(10)4-2-1-3-7-5-6-11-12-7/h7H,1-6H2,(H2,9,10) |