Läs mer
alpha-Lobeline Hydrochcloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Lobeline hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27NO2.ClH/c1-23-19(15-21(24)17-9-4-2-5-10-17)13-8-14-20(23)16-22(25)18-11-6-3-7-12-18;/h2-7,9-12,19-21,24H,8,13-16H2,1H3;1H/t19-,20+,21-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 373.1809 |