missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
alpha-Lobeline Hydrochcloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Lobeline hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27NO2.ClH/c1-23-19(15-21(24)17-9-4-2-5-10-17)13-8-14-20(23)16-22(25)18-11-6-3-7-12-18;/h2-7,9-12,19-21,24H,8,13-16H2,1H3;1H/t19-,20+,21-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 373.1809 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?