Läs mer
Alpha-Methoxy Albuterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(tert-butylamino)-1-methoxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H23NO3/c1-14(2,3)15-8-13(18-4)10-5-6-12(17)11(7-10)9-16/h5-7,13,15-17H,8-9H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 253.1678 |