Läs mer
Alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MDA 2-amido analog |
| CAS | 858215-05-1 |
| Molekylformel | C11 H13 N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,3-Benzodioxole-5-propanamide, α-methyl-, Hydrocinnamamide, α-methyl-3,4-methylenedioxy- (5CI), α-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propanamide, 3-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanamide, MDA 2-amido analog, 3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanamide, α-Methyl-3,4-methylenedioxyphenylpropionamide, MMDPPA |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO3/c1-7(11(12)13)4-8-2-3-9-10(5-8)15-6-14-9/h2-3,5,7H,4,6H2,1H3,(H2,12,13) |
| LEDER | CC(Cc1ccc2OCOc2c1)C(=O)N |
| IUPAC-namn | 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.226 |
| Formel vikt | 207.09 |