Läs mer
Alpha-Methyl-2-(2-methylpropyl)benzeneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(2-Isobutylphenyl)propanoic Acid |
| CAS | 69363-33-3 |
| Molekylformel | C13 H18 O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benzeneacetic acid, α-methyl-2-(2-methylpropyl)-, 2-(2-isobutylphenyl)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O2/c1-9(2)8-11-6-4-5-7-12(11)10(3)13(14)15/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15) |
| LEDER | CC(C)Cc1ccccc1C(C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.281 |
| Formel vikt | 206.131 |