Läs mer
alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11934661 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11934661 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11934661 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440740050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Methyl-2-naphthalenemethanol
CAS 7228-47-9
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 74°C to 76°C
Färg White to Yellow
Kokpunkt 140°C to 142°C (4.0 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C12H12O
Kvantitet 5 g
Synonym 1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethanol, +/--1-2-naphthyl ethanol, 1-naphthalen-2-yl ethan-1-ol, alpha-methylnaphthalene-2-methanol, .alpha.-methyl-2-naphthalenemethanol, pubchem9427, acmc-209gxz, acmc-1azul, methyl 2-naphtylcarbinol
InChI-nyckel AXRKCRWZRKETCK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C1=CC2=CC=CC=C2C=C1)O
IUPAC-namn 1-naphthalen-2-ylethanol
Molekylvikt (g/mol) 172.23
PubChem CID 98243
Formel vikt 172.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • alpha-Methyl-2-naphthalenemethanol