Läs mer
Alfa-metyl-5-oxo-5H-[1]bensopyran[2,3-b]pyridin-7-ättiksyra, TRC
Produktkod. 17965015
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17965015 250 mg
17953425 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17965015 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM325405250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52549-19-6
Molekylformel C15 H11 N O4
Molekylvikt (g/mol) 269.2521
Synonym Pranoprofen Impurity 2
IUPAC-namn 2-(5-oxokromen[2,3-b]pyridin-7-yl)propansyra
LEDER CC(C(=O)O)c1ccc2Oc3ncccc3C(=O)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Alpha-Methyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C15H11NO4/c1-8(15(18)19)9-4-5-12-11(7-9)13(17)10-3-2-6-16-14(10)20-12/h2-8H,1H3,(H,18,19)
Formel vikt 269.0688
Procent renhet >95%