Läs mer
Alpha-Methyl-D,L-p-tyrosine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | a-Methyl-D,L-p-tyrosine, Methyl Ester, Hydrochloride |
| CAS | 7361-31-1 |
| Molekylformel | C11 H15 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-11(12,10(14)15-2)7-8-3-5-9(13)6-4-8;/h3-6,13H,7,12H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.COC(=O)C(C)(N)Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | methyl 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.7 |
| Formel vikt | 245.0819 |