Läs mer
Alpha-Methyl-D,L-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-methyl DL-Tyrosine |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 195.0895 |