Läs mer
alpha-Methyl-D-serine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | a-Methyl-D-serine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c1-4(5,2-6)3(7)8/h6H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 119.0582 |
| Frakt skick | Room Temperature |