missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

alpha-Methyl-DL-tryptophan, TRC

Produktkod. 17962405
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962405 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17962405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM327120100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material alpha-Methyl-DL-tryptophan
CAS 153-91-3
Molekylformel C12 H14 N2 O2
Synonym Tryptophan, α-methyl-, DL-Tryptophan, α-methyl-, Tryptophan, α-methyl-, DL- (8CI), α-Methyltryptophan, (±)-α-Methyltryptophan, 2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid, 2-Azaniumyl-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoate, DL-α-Methyltryptophan, NSC 9948, α-Methyl-DL-tryptophan
InChI formel InChI=1S/C12H14N2O2/c1-12(13,11(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,14H,6,13H2,1H3,(H,15,16)
LEDER CC(N)(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O
IUPAC-namn 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 218.25
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 218.1055
Frakt skick Room Temperature
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.