missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
alpha-Methyl-Gamma-hydroxy-1,N2-propano-2’-deoxyguanosine (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | a-Methyl-gamma-hydroxy-1,N2-propano-2'-deoxyguanosine(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 132014-87-0 |
| Molekylformel | C14H19N5O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-4,6,7,8-tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one, α-Me-γ-OH-PdG, Cr-PdG, alpha-Methyl-gamma-hydroxy-1,N2-propano-2’-deoxyguanosine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N5O5/c1-6-2-9(22)19-13(23)11-12(17-14(19)16-6)18(5-15-11)10-3-7(21)8(4-20)24-10/h5-10,20-22H,2-4H2,1H3,(H,16,17)/t6?,7-,8+,9?,10+/m0/s1 |
| LEDER | O=C1C2=C(NC3=NC(C)CC(O)N31)N([C@@H]4O[C@@H]([C@H](C4)O)CO)C=N2 |
| IUPAC-namn | 8-hydroxy-3-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-6-methyl-4,6,7,8-tetrahydropyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.34 |
| Formel vikt | 337.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?