missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-Methyl-L-tryptophan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | a-Methyl-L-tryptophan |
| CAS | 16709-25-4 |
| Molekylformel | C12 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | L-Tryptophan, α-methyl-, Tryptophan, α-methyl-, L- (8CI), α-Methyl-L-tryptophan, (-)-α-Methyltryptophan, L-α-Methyltryptophan, α-Methyl-(S)-tryptophan, (2S)-2-Amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O2/c1-12(13,11(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,14H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t12-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@](N)(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-methylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.25 |
| Formel vikt | 218.1055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?