Läs mer
Alpha-Methyl-L-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | a-Methyl-L-valine |
| CAS | 53940-83-3 |
| Molekylformel | C6 H13 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | L-Valine, 2-methyl-, L-Isovaline, 3-methyl- (9CI), 2-Methyl-L-valine, (S)-2-Methylvaline, (S)-α-Methylvaline, L-α-Methylvaline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO2/c1-4(2)6(3,7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)[C@](C)(N)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-2,3-dimethylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vikt | 131.0946 |