Läs mer
alpha-Methyl-phenothiazine-10-ethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Methyl-phenothiazine-10-ethanol |
| CAS | 32209-47-5 |
| Molekylformel | C15H15NOS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | α-Methyl-10H-phenothiazine-10-ethanol, 10-(β-Hydroxypropyl)phenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NOS/c1-11(17)10-16-12-6-2-4-8-14(12)18-15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,11,17H,10H2,1H3 |
| LEDER | CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)O |
| IUPAC-namn | 1-phenothiazin-10-ylpropan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.35 |
| Formel vikt | 257.0874 |