Läs mer
alpha-Methyl-phenothiazine-10-ethanol, TRC
Produktkod. 30476936
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476936 250 mg
30477831 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM326370250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiskt namn eller material alpha-Methyl-phenothiazine-10-ethanol
CAS 32209-47-5
Molekylformel C15H15NOS
Kvantitet 250 mg
Synonym α-Methyl-10H-phenothiazine-10-ethanol, 10-(β-Hydroxypropyl)phenothiazine
InChI formel InChI=1S/C15H15NOS/c1-11(17)10-16-12-6-2-4-8-14(12)18-15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,11,17H,10H2,1H3
LEDER CC(CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C31)O
IUPAC-namn 1-phenothiazin-10-ylpropan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 257.35
Formel vikt 257.0874
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.