Läs mer
Alfa-metylaminovalerofenon hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pentedrone (hydrochloride) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-3-7-11(13-2)12(14)10-8-5-4-6-9-10;/h4-6,8-9,11,13H,3,7H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 227.1077 |