Läs mer
Alpha-Methylanisalacetone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Methoxyphenyl)-1-penten-3-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-3-11(13)7-4-10-5-8-12(14-2)9-6-10/h4-9H,3H2,1-2H3/b7-4+ |
| Formel vikt | 190.0994 |