Läs mer
Alfa-metylbensenemetanol, TRC
Produktkod. 30004812
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004812 10 g
30005044 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30004812 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22618510G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-85-1
Molekylformel C8 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 122.16
Synonym Benzenemethanol, α-methyl- (9CI, ACI), Benzyl alcohol, α-methyl- (8CI), α-Methylbenzenemethanol (ACI), (1-Hydroxyethyl)benzene, (RS)-1-Phenylethanol, (RS)-sec-Phenethyl alcohol, (RS)-α-Phenylethanol, (±)-1-Phenylethanol, (±)-1-Phenylethyl alcohol, (±)-sec-Phenethyl alcohol, (±)-sec-Phenylethanol, (±)-α-Methylbenzenemethanol, (±)-α-Methylbenzyl alcohol, (±)-α-Phenethyl alcohol, (±)-α-Phenylethanol, 1-Hydroxy-1-phenylethane, 1-Phenethyl alcohol, 1-Phenyl-1-ethanol, 1-Phenyl-1-hydroxyethane, 1-Phenylethane-1-ol, 1-Phenylethanol, 1-Phenylethyl alcohol, DL-Methyl phenyl carbinol, DL-α-Phenylethyl alcohol, dl-1-Phenylethanol, Ethanol, 1-phenyl-, Methylphenylcarbinol, NSC 25502, Phenylmethylcarbinol, sec-Phenethyl alcohol, Styrallyl alcohol, Styralyl alcohol, Synthacolin, α-Hydroxyethylbenzene, α-Methylbenzyl alcohol, α-Methylphenylmethanol, α-Phenethyl alcohol, α-Phenylethanol, α-Phenylethyl alcohol
IUPAC-namn 1-fenyletanol
LEDER CC(O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenylethanol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
Formel vikt 122.0732