Läs mer
alfa-metylcinnamaldehyd, främst (E), 97 %
Produktkod. 11498633
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498633 100 g 100g
11408643 500 g 500g
11418643 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498633 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10429.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 101-39-3 | C10H10O | 146,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-39-3
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00006976
InChI-nyckel VLUMOWNVWOXZAU-CLFYSBASSA-N
Synonym alpha-methylcinnamaldehyde, a-methylcinnamaldehyde, 2-propenal, 2-methyl-3-phenyl, 2-methyl-3-phenylprop-2-enal, e-2-methyl-3-phenylpropenal, 2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, e-2-methyl-3-phenylacrylaldehyde, 2-methyl-3-phenyl-2-propenal, 2-methyl-3-phenylacrolein, alpha-methyl-trans-cinnamaldehyde
PubChem CID 5372813
LEDER C\C(C=O)=C\C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Methylcinnamaldehyde, predominantly ( E)
Densitet 1.05
Kokpunkt 138 °C till 140 °C (14 mmHg)
Flampunkt 79 °C (174 °F)
Brytningsindex 1.605
Kvantitet 100 g
Beilstein 507514
Känslighet Luftkänslig
IUPAC-namn (E)-2-metyl-3-fenylprop-2-enal
Formel vikt 146.19
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha-Methylcinnamaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Methylcinnamaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.