Läs mer
Alfa-metylcinnamaldehyd, TRC
Produktkod. 30314848
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30314848 500 mg
1 options
Produktkod. 30314848 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA283431500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Methylcinnamaldehyde
CAS 101-39-3
Molekylformel C10H10O
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
LEDER CC(=Cc1ccccc1)C=O
IUPAC-namn 2-metyl-3-fenylprop-2-enal
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Formel vikt 146.0732