Läs mer
alfa-metylcinnaminsyra, 99 %
Produktkod. 11350234
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11350234 100 g 100g
11330234 5 g 5g
11340234 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11350234 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00806.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1199-77-5 | C10H10O2 | 162,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1199-77-5
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00002652
InChI-nyckel XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
Synonym alpha-methylcinnamic acid, 2-methyl-3-phenylacrylic acid, 2e-2-methyl-3-phenylprop-2-enoic acid, a-methylcinnamic acid, 2e-2-methyl-3-phenylacrylic acid, .alpha.-methylcinnamic acid, e-2-methyl-3-phenylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl-3-phenyl, alpha-methyl cinnamic acid, e-2-methyl-3-phenylprop-2-enoic acid
PubChem CID 637817
IUPAC-namn (E)-2-metyl-3-fenylprop-2-ensyra
LEDER C\C(=C/C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Methylcinnamic acid
Smältpunkt 78 °C till 82 °C
Kokpunkt 288 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2042544
Formel vikt 162.19
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.