Läs mer
Alpha-Methyldopa Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4/c1-11(12,10(15)16-2)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 225.1001 |