Läs mer
Alpha-Methyldopa Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate |
| CAS | 18181-08-3 |
| Molekylformel | C11 H15 N O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Methyl (2S)-2-Amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-propanoate, 3-Hydroxy-α-methyl-L-tyrosine Methyl Ester, Alanine, 3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methyl-, methyl ester, L- (8CI), α-Methyldopa Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15NO4/c1-11(12,10(15)16-2)6-7-3-4-8(13)9(14)5-7/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@](C)(N)Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | methyl (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.24 |
| Formel vikt | 225.1001 |