Läs mer
alfa-metylen-gamma-butyrolakton, 95 %, stabiliserad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10465271 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10465271 1 g Glasflaska 1g
10473765 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10465271 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 414260010
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-65-9
Molekylformel C5H6O2
Molekylvikt (g/mol) 98.1
MDL-nummer MFCD00005407
InChI-nyckel GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylenebutyrolactone, alpha-methylene-gamma-butyrolactone, 3-methylenedihydro-2 3h-furanone, tulipalin a, tulipane, 2 3h-furanone, dihydro-3-methylene, dihydro-3-methylene-2 3h-furanone, alpha-methylene butyrolactone, 3-methylenedihydrofuran-2 3h-one, alpha-methylene gamma-butyrolactone
PubChem CID 68352
ChEBI CHEBI:104120
IUPAC-namn 3-metylidenoxolan-2-on
LEDER C=C1CCOC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Methylene-γ-butyrolactone
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul eller rosa
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 88°C to 92°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 37°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4710 to 1.475
Kvantitet 1 g
Fieser 11,80
Merck Index 15, 6134
Stabilisator 2, 6-di-tert.-butyl-p-cresol
Formel vikt 98.1
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.