Läs mer
alpha-Methylene-gamma-valerolactone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Methylene-gamma-valerolactone |
| CAS | 62873-16-9 |
| Molekylformel | C6 H8 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O2/c1-4-3-5(2)8-6(4)7/h5H,1,3H2,2H3 |
| LEDER | CC1CC(=C)C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 5-methyl-3-methylideneoxolan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 112.126 |
| Formel vikt | 112.052 |