Läs mer
Alpha-(Methylenecyclopropyl)glycine (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-alpha-(Methylenecyclopropyl)glycine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO2/c1-3-2-4(3)5(7)6(8)9/h4-5H,1-2,7H2,(H,8,9) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Formel vikt | 127.0633 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |