Läs mer
alpha-Methylphenylacetonitrile, 96%
Produktkod. 11450214
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450214 10 g 10g
11334609 25 g 25g
11460214 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450214 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13636.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1823-91-2 | C9H9N | 131.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1823-91-2
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00001871
InChI-nyckel NVAOLENBKNECGF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-phenylpropionitrile, hydratroponitrile, alpha-methylphenylacetonitrile, alpha-methylbenzyl cyanide, 2-phenylpropiononitrile, benzeneacetonitrile, .alpha.-methyl, methylbenzyl cyanide, .alpha.-phenylpropionitrile, .alpha.-phenylethyl cyanide, .alpha.-methylbenzyl cyanide
PubChem CID 15761
IUPAC-namn 2-fenylpropannitril
LEDER CC(C#N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Methylphenylacetonitrile
Densitet 0.985
Kokpunkt 230°C to 232°C
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.5106
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3276
Beilstein 774576
Formel vikt 131.18
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha-Methylphenylacetonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Methylphenylacetonitrile
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.