Läs mer
alfa-metylstyren, 99 %, stick. med 10–20 ppm 4-tert-butylkatechol
Beskrivning
α-Metylstyren (AMS ) används vid syntes av (akrylnitril-styren-akrylsampolymer)/(α metylstyren-akrylnitril-sampolymer). Det används vid tillverkning av mjukgörare, hartser och polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
α -Metylstyren (AMS ) används vid syntes av (akrylnitril-styren-akrylsampolymer)/(α metylstyren-akrylnitril-sampolymer). Det används vid tillverkning av mjukgörare, hartser och polymerer.
Löslighet Löslig i vatten.(0,1 g
/L) vid 25 C.°
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, Peroxider, Organometalliska föreningar, Metalliska salter.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-Methylstyrene |
| Namnnotering | stabiliserad med 10 till 20 ppm 4-tert-butylkatechol |
| Smältpunkt | -23 °C |
| Densitet | 0.909 |
| Kokpunkt | 166 °C till 169 °C |
| Flampunkt | 45 °C (113 °F) |
| Brytningsindex | 1.538 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2303 |
| Beilstein | 969405 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- alpha-Methylstyrene
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Methylstyrene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.