Läs mer
alfa-metylstyren, 99 %, stick. med 10–20 ppm 4-tert-butylkatechol
Produktkod. 11362236
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11362236 2500 mL 2.5 L
11342236 100 mL 100ml
11352236 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11362236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03609.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
CAS: 98-83-9 | C9H10 | 118,18 g/mol
α-Metylstyren (AMS ) används vid syntes av (akrylnitril-styren-akrylsampolymer)/(α metylstyren-akrylnitril-sampolymer). Det används vid tillverkning av mjukgörare, hartser och polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
α -Metylstyren (AMS ) används vid syntes av (akrylnitril-styren-akrylsampolymer)/(α metylstyren-akrylnitril-sampolymer). Det används vid tillverkning av mjukgörare, hartser och polymerer.
Löslighet Löslig i vatten.(0,1 g
/L) vid 25 C.°
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, Peroxider, Organometalliska föreningar, Metalliska salter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-83-9
Molekylformel C9H10
Molekylvikt (g/mol) 118.18
MDL-nummer MFCD00008859
InChI-nyckel XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethylene
PubChem CID 7407
ChEBI CHEBI:35060
IUPAC-namn prop-l-en-2-ylbensen
LEDER CC(=C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Methylstyrene
Namnnotering stabiliserad med 10 till 20 ppm 4-tert-butylkatechol
Smältpunkt -23 °C
Densitet 0.909
Kokpunkt 166 °C till 169 °C
Flampunkt 45 °C (113 °F)
Brytningsindex 1.538
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN2303
Beilstein 969405
Löslighetsinformation Löslig i vatten. (0,1g/L) vid 25 °C.
Formel vikt 118.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • .alpha.-Methylstyrene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Methylstyrene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.