Läs mer
alfa-metylstyren, 99 %, stabiliserat
Produktkod. 10163510 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10163510 1 kg Glasflaska 1kg
10512911 100 g Glasflaska 100g
10380894 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10163510 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 127710010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 98-83-9 | C9H10 | 118,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98-83-9 , 98-29-3
Molekylformel C9H10
Molekylvikt (g/mol) 118.18
MDL-nummer MFCD00008859
InChI-nyckel XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethylene
PubChem CID 7407
ChEBI CHEBI:35060
IUPAC-namn prop-l-en-2-ylbensen
LEDER CC(=C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Methylstyrene
Namnnotering Stabiliserad
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -23,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.9090g/mL, 0.909
Kokpunkt 165,0 °C till 169,0 °C
Flampunkt 45 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5C(CH3)=CH2
Brytningsindex 1,5370 till 1,5390
Kvantitet 1 kg
Beilstein 05, 484
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i eter och bensen, lösliga i aromatiska kolväten och andra organiska lösningsmedel
Stabilisator 15 ppm tert.-butylkatechol
Viskositet 0,94 mPa (20 °C)
Formel vikt 118.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • a-Methylstyrene, stabilized
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.