Läs mer
Alpha-Methylstyrene-d10, TRC
Produktkod. 30469720
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469720 1 mg
30482091 2 mg
30470378 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30469720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3253961MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10362-82-0
Molekylformel C9 D10
Molekylvikt (g/mol) 128.237
Synonym Styrene-β,β,2,3,4,5,6-d7, α-methyl-d3- (8CI), α-(Methyl-d3)styrene-β,β,2,3,4,5,6-d7, [1-(Methyl-d3)ethenyl-2,2-d2]benzene-2,3,4,5,6-d5, α-Methylstyrene-d10, α-Methylstyrene-D10
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(1,1,3,3,3-pentadeuterioprop-1-en-2-yl)benzene
LEDER [2H]C(=C(c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Methylstyrene-d10
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3/i1D2,2D3,3D,4D,5D,6D,7D
Formel vikt 128.141