Läs mer
Alfa-metylstyren, TRC
Produktkod. 30482916
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30482916 50 mL
1 options
Produktkod. 30482916 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32539550ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Methylstyrene
CAS 98-83-9
Molekylformel C9 H10
Kvantitet 50 mL
Synonym Benzene, isopropenyl- (7CI), Styrene, α-methyl- (8CI), (1-Methylethenyl)benzene, 1-Methyl-1-phenylethene, 1-Methyl-1-phenylethylene, 1-Methylvinyl benzene, 1-Phenyl-1-methylethylene, 1-Propene, 2-phenyl-, 2-Phenyl-1-propene, 2-Phenyl-1-propylene, 2-Phenyl-2-propene, 2-Phenylpropene, 2-Phenylpropylene, Isopropenylbenzene, K 150 (styrene), Methylstyrene, NSC 9400, Prop-1-en-2-ylbenzene, α-Methylstyrene, α-Methylstyrol, α-Methylvinylbenzene, β-Phenylpropylene
InChI formel InChI=1S/C9H10/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
LEDER CC(=C)c1ccccc1
IUPAC-namn Prop-1-EN-2-ylbenzen
Molekylvikt (g/mol) 118.18
Formel vikt 118.0783