Läs mer
alfa-monotioglycerol, 99,1 %, för GC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11404921 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
25ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404921 25 mL 25ml
11414921 50 mL 50ml
11424921 100 mL 100ml
11434921 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11404921 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215572325
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 96-27-5
Molekylformel C3H8O2S
Molekylvikt (g/mol) 108.16
MDL-nummer MFCD00004879
InChI-nyckel PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
PubChem CID 7291
ChEBI CHEBI:74537
IUPAC-namn 3-sulfanylpropan-1,2-diol
LEDER OCC(O)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Monothioglycerol
Namnnotering For GC analysis
Färg Färglös
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 108.2
Procent renhet 0.991
Fysisk form Vätska