Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | α-Monothioglycerol |
| Namnnotering | För GC-analys |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 250 mL |
| Formel vikt | 108.2 |
| Procent renhet | 0.991 |
| Fysisk form | Vätska |