missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Alpha-(N-Methyl-N-ethylamino)butyrophenone-d3 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | alpha-(N-Methyl-N-ethylamino)butyrophenone-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1794737-35-1 |
| Molekylformel | C13H17D3ClNO |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-[N-(Methyl-d3)-N-ethylamino]-1-phenyl-1-butanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-4-12(14(3)5-2)13(15)11-9-7-6-8-10-11;/h6-10,12H,4-5H2,1-3H3;1H/i3D3; |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CC)C(CC)C(=O)C1=CC=CC=C1.Cl |
| IUPAC-namn | 2-[ethyl(trideuteriomethyl)amino]-1-phenylbutan-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.78 |
| Formel vikt | 244.1422 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?