Läs mer
alfa-(N,N-dimetylamino)fenylacetonitril, 97 %
Produktkod. 11466580
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466580 5 g 5g
11476580 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466580 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27631.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 827-36-1 | C10H12N2 | 160,22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 827-36-1
Molekylformel C10H12N2
Molekylvikt (g/mol) 160.22
MDL-nummer MFCD00013810
InChI-nyckel PAGHXXKYFBGJEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-dimethylamino-2-phenylacetonitrile, alpha-dimethylamino phenylacetonitrile, a-dimethylamino phenylacetonitrile, acetonitrile, dimethylamino phenyl, acetonitrile, 2-dimethylamino-2-phenyl, alpha-dimethylaminophenyl acetonitrile, alpha-dimethylaminophenylacetonitrile, a-dimethylaminophenylacetonitrile, dimethylamino phenyl acetonitrile, 2-dimethylamino-2-phenylethanenitrile
PubChem CID 13227
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)-2-fenylacetonitril
LEDER CN(C)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile
Densitet 0.997
Kokpunkt 88°C to 90°C (2 mmHg)
Flampunkt 104°C (219°F)
Brytningsindex 1.514
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3276
Formel vikt 160.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.