Läs mer
alfa-naftalenlavon, 97 %
Produktkod. 11448467
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448467 25 g 25g
11438467 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448467 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18542.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Alfa Aesar alfa-naftalenlavon, 97%, Mängd: 25g, Smältpunkt: 156 grader. C till 159 grader. C, molekylvikt: 272,303, procentuell renhet: 97 %, Beilstein: 210862, CAS: 604-59-1, ChEBI: CHEBI:76995, EINECS-nummer: 210-071-1, formelvikt: 272,31, InChI Nyckel: VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N | CAS: 604-59-1 | C19H12O2 | 272,303 g/mol
En arylkolvätereceptorantagonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 604-59-1
Molekylformel C19H12O2
Molekylvikt (g/mol) 272.303
MDL-nummer MFCD00004985
InChI-nyckel VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
PubChem CID 11790
ChEBI CHEBI:76995
IUPAC-namn 2-fenylbenso[h]kromen-4-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material alpha-Naphthoflavone
Smältpunkt 156 °C till 159 °C
Odör Luktfritt
Kvantitet 25 g
Beilstein 210862
Formel vikt 272.31
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.