Läs mer
alfa-naftoflavon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10753891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10753891 1 g Glasflaska 1g
10794071 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10753891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 128160010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 604-59-1 | C19H12O2 | 272.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 604-59-1
Molekylformel C19H12O2
Molekylvikt (g/mol) 272.29
MDL-nummer MFCD00004985
InChI-nyckel VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
PubChem CID 11790
ChEBI CHEBI:76995
IUPAC-namn 2-fenylbenso[h]kromen-4-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Naphthoflavone
Namnnotering 99.5+%
CAS Min % 99.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 155°C to 158°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 17, IV, 5551
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,chloroform,soluble in sulfuric acid
Formel vikt 272.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.